MAK464
Lactate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
LDH Assay Kit, Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
cancer; hematological disorder
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range 2-200 U/L
- Compatible with high-throughput handling systems.
- Simple procedure allows for reliable quantitation of LDH activity within 30 minutes.
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)