M9566
Microsomes from Liver, Pooled
from mouse(CD-1), female
Sinônimo(s):
extracellular matrix
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse (CD-1)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
vial of ~10 mg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... Mgst1(56615)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?