Documentos Principais
M9191
Sigma-Aldrich
Microsomes from Liver, Pooled
from rat(Sprague-Dawley), female
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.47
fonte biológica
rat (Sprague-Dawley)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥20 units/mg protein, pH 7.4, 37 °C
embalagem
vial of ~10 mg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Definição da unidade
One unit will reduce 1 nanomole of cytochrome C per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
7-ethoxyresorufin O-deethylase activity: One unit will hydroxylate 1.0 picomole paclitaxel per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)