M8440
Anti-MCH antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MCH Antibody - Anti-MCH antibody produced in rabbit, Mch Antibody, Anti-Melanin-Concentrating Hormone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:2,500
microarray: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PMCH(5367)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade