M7945
Mephetyl tetrazole
≥98% (HPLC), oil
Sinônimo(s):
1-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-5-(1-p-tolylcyclopropyl)-1H-tetrazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCn2nnnc2C3(CC3)c4ccc(C)cc4)cc1
InChI
1S/C20H22N4O/c1-15-3-7-17(8-4-15)20(12-13-20)19-21-22-23-24(19)14-11-16-5-9-18(25-2)10-6-16/h3-10H,11-14H2,1-2H3
chave InChI
VREPWWBWXVLSEF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.