Documentos Principais
M7771
Sigma-Aldrich
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Met p-nitroanilide
>95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H38N6O9S
Número CAS:
Peso molecular:
622.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCSC)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C27H38N6O9S/c1-16(28-22(34)11-12-23(35)42-3)24(36)29-17(2)27(39)32-14-5-6-21(32)26(38)31-20(13-15-43-4)25(37)30-18-7-9-19(10-8-18)33(40)41/h7-10,16-17,20-21H,5-6,11-15H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,30,37)(H,31,38)
chave InChI
LUUQUDLEABXXQL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CTSG(1511)
mouse ... CTSG(13035)
rat ... CTSG(290257)
Amino Acid Sequence
N-MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Met-pNA
Substratos
Colorimetic substrate for cathepsin G.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mapping the extended substrate binding site of cathepsin G and human leukocyte elastase. Studies with peptide substrates related to the alpha 1-protease inhibitor reactive site.
K Nakajima et al.
The Journal of biological chemistry, 254(10), 4027-4032 (1979-05-25)
Jorge Frias et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(2), 327-337 (2020-11-06)
Fibrinolytic enzymes with a direct mechanism of action and safer properties are currently requested for thrombolytic therapy. This paper reports on a new enzyme capable of degrading blood clots directly without impairing blood coagulation. This enzyme is also non-cytotoxic and