Documentos Principais
PBQK04310
Millipore
Filtro de membrana PES, 50 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Sinônimo(s):
Discos de ultrafiltração, PM nominal 50 kDa
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Biomax®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
44.5 mm
área de filtração
13.4 cm2
tamanho de poro
50 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
  • As membranas do disco cortado de ultrafiltração em polietersulfona (PES) Biomax® são ideais para a concentração, purificação e dessalinização de proteínas.
  • Otimizadas para concentrar ou dessalinizar soro, plasma ou meios de cultura de tecidos condicionados.
  • Uma ampla gama de tamanhos de poro está disponível para se adequar às necessidades da sua aplicação.
Aplicação
NMWL (limite de peso molecular nominal) de 50 kDa, polietersulfona da Biomax, 44,5 mm de diâmetro
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1