M7060
Monoclonal Anti-Moesin antibody produced in mouse
clone 38/87, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
38/87, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 78-80 kDa
reatividade de espécies
human, bovine, rat, mouse, pig
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSN(4478)
mouse ... Msn(17698)
rat ... Msn(81521)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?