M6693
Monoclonal Anti-MAT-Tag® antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, ~2 mg/mL, clone MAT1-87
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MAT1-87, monoclonal
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
forma física
Armazenamento e estabilidade