Documentos Principais
E6155
Sigma-Aldrich
pPolh-FLAG-2 Transfer Vector
Sinônimo(s):
ddddk tag, dykddddk tag
About This Item
Código UNSPSC:
41106621
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of C-terminal FLAG® fusions in insect cells.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)