M5914
MOPSO sodium salt
BioXtra, pH 10-12 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
3-(N-Morpholinyl)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline powder
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10-12 (1 M in H2O)
faixa de pH útil
6.2-7.6
pKa (25 °C)
6.9
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorção
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Investigation of the Interaction of Sodium Chloride and Two Amino Sulfonic Acids, HEPES and MOPSO, by EMF Measurements.: This study explores the electrochemical interactions between sodium chloride and the amino sulfonic acids HEPES and MOPSO, providing insights into their behavior in solution which may be relevant for biochemical applications (Wu et al., 1991).
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?