M5760
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitrobenzofurazan
>97.5% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, MBD
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitrobenzofurazan,
Ensaio
>97.5% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
orange to red
solubilidade
DMSO:methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, orange
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CNc2ccc([N+]([O-])=O)c3nonc23)cc1
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3
chave InChI
IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?