72964
6-(7-Nitrobenzofurazan-4-ylamino)hexanoic acid
suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
6-(7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamino)hexanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fluorescência
λex 466 nm; λem 535 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C12H14N4O5/c17-10(18)4-2-1-3-7-13-8-5-6-9(16(19)20)12-11(8)14-21-15-12/h5-6,13H,1-4,7H2,(H,17,18)
chave InChI
DJFNQJJTTPMBIL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?