M5757
Maleic acid sodium salt
~99%
Sinônimo(s):
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~99%
cadeia de caracteres SMILES
OC(/C=C\C([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+1/p-1/b2-1-;
chave InChI
VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-M
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)