Documentos Principais
M9009
Sigma-Aldrich
Maleic acid disodium salt hydrate
≥98%
Sinônimo(s):
Sodium maleate hydrate, Sodium toxilate hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Na2O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
160.04 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na.H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1-;;;
chave InChI
AJNPUGKXELKSHS-GRHBHMESSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)