Documentos Principais
M5375
Sigma-Aldrich
D-(+)-melicitose
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
αα-D-Glc-[1→3]-β-D-Fru-[2→1]-α-D-Glc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O16 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
504.44 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
honey bee (honey)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 86.8 to 89.2 °, c = 4% (w/v) in water
cor
white
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
chave InChI
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
Descrição geral
A D-melizitose é um substrato do carbono.
Aplicação
A D-melizitose foi usada em um estudo para avaliar a identificação de isolados clínicos de Klebsiella spp. positiva para indol e negativa para indol. Também foi utilizada em um estudo para investigar novos marcadores epidemiológicos de cepas de Klebsiella oxytoca.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de oligossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Isomaltose ~98% (TLC)
Sigma-Aldrich
I7253
Isomaltose
1-Kestose analytical standard
Supelco
72555
1-Kestose
D-(+)-Manose BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
63579
D-(+)-Manose
Adonitol BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
02240
Adonitol
D-(+)-Melibiose suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
63630
D-(+)-Melibiose
C Richard et al.
Annales de biologie clinique, 45(4), 397-401 (1987-01-01)
In addition to capsular antigen typing and biotyping (sorbose, d-tartrate, dulcitol), the epidemiology of Klebsiella oxytoca can be improved by new biochemical characterization. The authors propose to determine tetrathionate-reductase activity, D-melezitose fermentation and brown pigment production onto a mineral gluconate-ferric
D Monnet et al.
Journal of clinical microbiology, 32(4), 1121-1122 (1994-04-01)
Conventional methods usually fail to identify Klebsiella planticola and Klebsiella terrigena, which represent up to 19% of clinical Klebsiella isolates. By combining four carbon substrate assimilation tests and two conventional tests, the method identified these species with a specificity and
Maria Silvana Alves et al.
Journal of clinical microbiology, 44(10), 3640-3646 (2006-08-25)
Biochemical methods employed to classify bacterial species have limitations and may have contributed to the taxonomic complexity recently reported for the genus Klebsiella. The objective of the present study was to apply a simple biochemical test panel to classify a
Isabel González-Delgado et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(8), 1649-1658 (2017-02-09)
A rational optimization for the synthesis of galacto-oligosaccharides (GOS) from lactose catalyzed by β-galactosidase from Aspergillus aculeatus, included in the commercial product Pectinex Ultra SP-L, has been performed by using experimental design and surface response methodology. This accurate tool optimized