M4528
Monoclonal Anti-MAP1b antibody produced in mouse
clone AA6, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-MAP1.2, Anti-MAP1X, Anti-MAP5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AA6, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, feline, bovine, hamster, chicken, mouse, rat
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1B(4131)
mouse ... Mtap1b(17755)
rat ... Map1b(29456)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunostaining
- fluorescence microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2