M3529
L-Methionine p-nitroanilide
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Methionine p-nitroanilide,
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to faint yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15N3O3S/c1-18-7-6-10(12)11(15)13-8-2-4-9(5-3-8)14(16)17/h2-5,10H,6-7,12H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
chave InChI
PLBWRAWSHVJPTL-JTQLQIEISA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)