Documentos Principais
M3295
Sigma-Aldrich
MOBS
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
4-(N-Morpholino)butanesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
223.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
pH
7.0-8.3
faixa de pH útil
6.9-8.3
pKa 
7.6
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H17NO4S/c10-14(11,12)8-2-1-3-9-4-6-13-7-5-9/h1-8H2,(H,10,11,12)
chave InChI
VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Homolog of MES and MOPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
PIPES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
P6757
PIPES
AMPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
A6659
AMPSO
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers