Documentos Principais
M3167
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside
≥99% (HPLC), powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16O7
Número CAS:
Peso molecular:
308.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nome do produto
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside, ≥99% (HPLC)
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OCC(O)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3
chave InChI
JWIYLOHVJDJZOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)