M0937
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 655087
volume máximo
392 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
340 μL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)