L6525
Lys-Ala-Arg-Val-Nle-p-nitro-Phe-Glu-Ala-Nle amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lys-Ala-Arg-Val-Nle-p-nitro-Phe-Glu-Ala-Nle amide, ≥97% (HPLC)
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)NC(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C49H83N15O13/c1-7-9-15-33(40(52)67)58-41(68)29(6)57-44(71)36(22-23-38(65)66)60-47(74)37(26-30-18-20-31(21-19-30)64(76)77)62-45(72)34(16-10-8-2)61-48(75)39(27(3)4)63-46(73)35(17-13-25-55-49(53)54)59-42(69)28(5)56-43(70)32(51)14-11-12-24-50/h18-21,27-29,32-37,39H,7-17,22-26,50-51H2,1-6H3,(H2,52,67)(H,56,70)(H,57,71)(H,58,68)(H,59,69)(H,60,74)(H,61,75)(H,62,72)(H,63,73)(H,65,66)(H4,53,54,55)/t28-,29-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-/m0/s1
chave InChI
MJGGTDHEIUOPEB-WBMHOGBOSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?