L4646
Lipids Cholesterol Rich from adult bovine serum
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Bovine Serum Lipids, Cholesterol Rich Lipids, Lipids from Bovine
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
composição
Cholesterol, 9.0-11.0 g/L
Protein, 15.0-25.0 g/L
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Adventitious viral agents, none detected (9 CFR; 113.53)
IgG, none detected (RID)
Microbial content, none detected (USP XXII)
Mycoplasma, none detected (Barile method)
≤6.0 EU/mg cholesterol endotoxin
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?