L4418
Anti-LSD1 (AOF2) (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-BHC110, Anti-BRAF-HDAC complex protein 110, Anti-KIAA0601 protein, Anti-Lysine-specific demethylase 1, Anti-NPAO, Anti-Nuclear Polyamine Oxidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 110-115 kDa
reatividade de espécies
human, mouse (predicted), rat (predicted)
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using MCF7 cells fixed with formaldehyde
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using MCF7 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 cell lysates (2 bands, 2 isoforms)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AOF2(23028)
mouse ... Aof2(99982)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)