L3271
Lys-Tyr-Lys acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Lysyltyrosyllysine, acetate
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C21H35N5O5.C2H4O2/c22-11-3-1-5-16(24)19(28)26-18(13-14-7-9-15(27)10-8-14)20(29)25-17(21(30)31)6-2-4-12-23;1-2(3)4/h7-10,16-18,27H,1-6,11-13,22-24H2,(H,25,29)(H,26,28)(H,30,31);1H3,(H,3,4)/t16-,17-,18-;/m0./s1
chave InChI
OXXOYNFTOCTMGG-UVJOBNTFSA-N
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3