L2650
Lectin from Glycine max (soybean)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
SBA, Soybean agglutinin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Glycine max (soybean)
conjugado
peroxidase conjugate
Ensaio
85.00-100.00% (Warburg-Christian)
Formulário
lyophilized powder
potência
<80 μg per mL agglutination activity
peroxidase activity
25-100 units/mg protein
composição
Protein, ~95% modified Warburg-Christian
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
soybean ... LE1(100818710)
Aplicação
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?