L1394
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
agarose conjugate, saline suspension
Sinônimo(s):
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
agarose conjugate
Nível de qualidade
forma
saline suspension
Extensão da rotulagem
~6 mg per mL
matriz
4% agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
espaçador de matriz
1 atom
tamanho de partícula
45-165 μm
capacidade
≥0.5 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to purify glycoproteins and polysaccharides by affinity chromatography using Agarose Wheat Germ Lectin from GE Healthcare.