Key Documents
L1013
Sigma-Aldrich
Lowry Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
IVD
for in vitro diagnostic use
Outras notas
Dry powder mixture containing Lowry reagent with sodium dodecyl sulfate.
Reconstituição
Reconstitute to 40 mL with deionized water.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protein measurement with the Folin phenol reagent.
O H LOWRY et al.
The Journal of biological chemistry, 193(1), 265-275 (1951-11-01)