L0159
Anti-Luciferase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Luciferase Antibody, Firefly Luciferase Antibody, Luciferase Antibody, Luciferase Antibody - Anti-Luciferase antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using eukaryotic cells transfected with a plasmid bearing the luciferase gene
western blot: 1:10,000 using purified Luciferase
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Luciferase has become one of the more widely used reporter enzymes. The reporter plasmid contains the gene from the firefly Photinus pyralis. The enzyme catalyzes a bioluminescent reaction which requires the substrate luciferin as well as Mg+2 and ATP. Mixing these reagents with the cell extract containing luciferase results in a flash of light that decays rapidly. This light can be detected by a luminometer. The total light emission is proportional to the luciferase activity of the sample. The luciferase assay is fast and sensitive and does not require a radioactive substrate as in the CAT assay. A disadvantage of the luciferase assay is that it requires a rather expensive instrument, the luminometer, to measure enzyme activity.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?