K7125
(±)-3-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt
Sinônimo(s):
(±)-Sodium 3-methyl-2-oxovalerate, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, DL-α-Keto-β-methylvaleric acid sodium salt, Ketoisoleucine sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
tipo de lipídio
saturated FAs
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCC(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
SMDJDLCNOXJGKC-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?