K3769
KW-3902
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-dipropyl-8-(3-noradamantyl)xanthine, 8-(Hexahydro-2,5-methanopentalen-3a(1H)-yl)-3,7-dihydro-1,3-dipropyl-1H-purine-2,6-dione, MK-7418, Rolofylline
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN1C(=O)N(CCC)c2[nH]c(nc2C1=O)[C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@@H]3C5)C4
InChI
1S/C20H28N4O2/c1-3-5-23-16-15(17(25)24(6-4-2)19(23)26)21-18(22-16)20-10-12-7-13(11-20)9-14(20)8-12/h12-14H,3-11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-,13+,14-,20-
chave InChI
PJBFVWGQFLYWCB-OYEQCZOJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.