K0890
Anti-Potassium Channel Kv11.3 (erg3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-KCNH7, Anti-ether-a-go-go-related channel 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using rat brain sections
western blot: 1:300 using rat brain lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNH7(90134)
mouse ... Kcnh7(170738)
rat ... Kcnh7(170739)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição