I7408
Anti-phospho-Integrin β3 (pTyr773) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 130 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using K562 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr773)
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
mouse ... Itgb3(16416)
rat ... Itgb3(29302)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)