I1252
DL-Isocitric acid trisodium salt hydrate
≥93%
Sinônimo(s):
threo-DsLs-Isocitric acid trisodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥93%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.H2O/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;;;;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
BPEHKAXIRZOKIS-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.
Protocolos
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.