About This Item
Código UNSPSC:
41116121
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
8.5
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
Intended for use in Sigma Gram Stain Procedure, HT90.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Inhibition of integrative repair of the meniscus following acute exposure to interleukin-1 in vitro.
Rebecca E Wilusz et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 26(4), 504-512 (2007-12-01)
Damage or loss of the meniscus is associated with progressive osteoarthritic degeneration of the knee joint. Injured and degenerative joints are characterized by elevated levels of the pro-inflammatory cytokine interleukin-1 (IL-1), which with prolonged exposure can induce catabolic and anti-anabolic