Documentos Principais
HT102A
Sigma-Aldrich
Reticulum Stain Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The kit is based upon the method of Gordon and Sweets.
Aplicação
Intended to demonstrate reticular fibers in paraffin sections.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Ferric Ammonium Sulfate Solution (kit only) 500 mL
  • Gold Chloride Solution (kit only) 100 mL
  • Oxalic Acid Solution (kit only) 100 mL
  • Potassium Permanganate Solution (kit only) 100 mL
  • Silver Nitrate Solution (kit only) 50 mL
  • Sodium Hydroxide Solution (kit only) 100 mL
  • Sodium Thiosulfate Solution (kit only) 500 mL
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)