HS15994D
Premium Slide box
100 Place, cork lining, yellow
Sinônimo(s):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
nickel closure
yellow
Características
Holds 100 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15994D
C × L × A
208 × 175 × 34 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
- both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)