HS120428
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 100 x vials, natural, pk of 10
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 100 x vials
embalagem
pk of 10
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120428
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro do poço
17 mm
cor
natural
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informações legais
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)