HS120379
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 144 x 0.5 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 144 x 0.5 mL tubes
embalagem
pk of 10
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120379
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro do poço
7.9 mm
cor
white
Descrição geral
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informações legais
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC