H9631
DL-α-Hydroxystearic acid
≥99%
Sinônimo(s):
D,L-2-hydroxystearic acid, 2-Hydroxyoctadecanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99%
forma
powder
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
chave InChI
KIHBGTRZFAVZRV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3