Documentos Principais
H9267
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide I-S sodium salt
sulfated heparin fragment
Sinônimo(s):
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNS-6S
About This Item
Fórmula linear:
C12H15NO19S3Na4
Número CAS:
Peso molecular:
665.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(COS(O)(=O)=O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(NS(O)(=O)=O)C=O
InChI
1S/C12H19NO19S3.Na.H/c14-2-4(13-33(20,21)22)8(17)9(6(16)3-29-34(23,24)25)31-12-10(32-35(26,27)28)5(15)1-7(30-12)11(18)19;;/h1-2,4-6,8-10,12-13,15-17H,3H2,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;
chave InChI
QNESCZPGLNWDJH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Outras notas
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Nota de preparo
Produced by the action of heparinase I and II
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.