H9161
Anti-acetyl- & phospho-Histone H3 (Ac-Lys9, pSer10) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-H3K9acS10p
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, frog, Caenorhabditis elegans, chicken, Drosophila, rat, bovine, human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using NIH3T3 mouse fibroblast cell line treated with sodium butyrate
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line treated with sodium butyrate.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10), acetylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blot analysis
- indirect immunofluorescence
- immunofluorescence staining
- immunohistochemical staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Chromatin structure plays a fundamental role in regulating processes that take place on the DNA, such as transcription, replication, and recombination, all of which occur on nucleosomal templates. Therefore, mapping the position of histones selectively modified and histone variants or non-histone components of chromatin in specific DNA sequences, can provide valuable insights into how these proteins (and their modifications) function in a chromatin context.