H9017
Heparin disaccharide II-H disodium salt
Sinônimo(s):
α-ΔUA-[1→4]-GlcN-6S
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C1=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@]([C@H](O)COS([O-])(=O)=O)([H])[C@H](O)[C@H](C([H])=O)N)O1)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C12H19NO13S.2Na/c13-4(2-14)8(17)10(6(16)3-24-27(21,22)23)26-12-9(18)5(15)1-7(25-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12,15-18H,3,13H2,(H,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6+,8+,9+,10+,12-;;/m0../s1
chave InChI
FOAZUBKCMDYJKE-HSLHGPCSSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.