H6508
Heparin−Agarose
Type I, saline suspension
Sinônimo(s):
Heparin beads, Heparin resin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
heparin from Porcine intestinal mucosa
Nível de qualidade
tipo
Type I
Formulário
saline suspension
Extensão da rotulagem
400-1500 μg per mL packed gel (activity approx. 140 USP units per mg)
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
Matriz
cross-linked 4% beaded agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
1 atom
adequação
suitable for chromatography
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?