H1667
Hypothemycin
from Hypomyces trichothecoides, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3H-Oxireno[k][2]benzoxacyclotetradecin-5,11(2H,4H)-dione,1a,8,9,15b-tetrahydro-3,4,12-trihydroxy-14-methoxy-9-methyl-,(1aR,3S,4S,6Z,9S,15bR)-, NSC354462
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Hypomyces trichothecoides
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
solubilidade
DMSO: soluble
acetone: soluble
deionized water: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)O[C@@H](C)CC=CC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)CC3OC3c2c1
InChI
1S/C19H22O8/c1-9-4-3-5-12(20)17(23)14(22)8-15-18(27-15)11-6-10(25-2)7-13(21)16(11)19(24)26-9/h3,5-7,9,14-15,17-18,21-23H,4,8H2,1-2H3/b5-3-/t9-,14-,15+,17+,18+/m0/s1
chave InChI
SSNQAUBBJYCSMY-KNTMUCJRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3