GESE282N2
GE alumina plate
notched, L × D 10 cm × 12 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
alumina
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva Article No. 80-6153-15
Cytiva SE282N-2
C × P
10 cm × 12 cm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GESE282N2 | 4061832672502 |