Documentos Principais
GESE202GN5
GE glass plate
notched, L × D 10 cm × 8 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
C × P:
10 cm × 8 cm
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva Article No. 80-6136-05
Cytiva SE202GN-5
C × P
10 cm × 8 cm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)