Documentos Principais
XX42RES01
Millipore
Reservoir, 500 mL, for LabScale
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Nível de qualidade
Altura
25.4 cm (10 in.)
Comprimento
44 cm
Largura
20 cm
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany