GE90-1003-97
HiTrap® 5X1ML IGG Sepharose 6FF
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Cytiva
tamanho do leito
7 mm × NA
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
(7 mm)
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
tamanho mediano de partícula
90 μm
cleaning
3-10
Faixa de trabalho
3-10
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Informações legais
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)