GE80-1106-55
Electrode holder for MultiPhor™ II electrophoresis unit
pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
grau
electrophoresis grade
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 80110655
Categorias relacionadas
Descrição geral
The electrode holder holds the movable EPH/IEF electrodes and keeps the electrodes away from the gel surface during alignment and then provides a uniform pressure over the buffer strips or electrode strips during the separation
Informações legais
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)